DWK213630504
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 60 mm × 50 mm × 100 mm
Synonym(e):
213630504
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213630504
bottle W × L × H
60 mm × 50 mm × 100 mm
Anwendung
storage
Leistungsmerkmale und Vorteile
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)