Merck
Z260088
FORTUNA® Optifix® Flaschenaufsatzfilter, Grundeinheit
Basic model, volume 100-500 mL
Synonym(e):
Bottle-Top Dispenser, Optifix Dispenser
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’480.00
CHF 2’480.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’480.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 2’480.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
subdivision 5.0 mL
Hersteller/Markenname
Fortuna Graf 101.080-58
Messbereich Volumen
100-500 mL
Volumen
100-500 mL
Fitting
GL 40
GL 45
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inerte Spendersysteme für Lösemittel, Reagenzien, korrosive und wässrige Medien.
  • Sehr gute Genauigkeit (±0.6-0.7%) und Reproduzierbarkeit (±0.1%)
  • PTFE beschichtete Kolben
  • PTFE-Ventilblock und -Fittings
Dosiervolumen einstellbar. Komplett mit zwei PTFE-Ansaugrohren, (23 cm lang beim Basismodel, 32 cm lang beim HF Modell) und einem Ausflußrohr. Spender paßt auf 32 mm-Gewinde. Basic, Solvent-, and Safety-Dispenser haben 3 PP Adapter (GL 38, 40 und 45). Eine breite Palette PTFE-Adapter ist verfügbar.
Basic Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Wässrige Medien, verd. Säuren und NaOH. Mit Glaskolbenhülse. Empfohlen zur Dosierung deuterierter NMR-Lösemittel, verpackt in 100mL-Aldrich -Sure/Seal- Flaschen.
Solvent Dispenser-Modell
Kolbentyp: Glas
Anwendungen/Merkmale: Lösemittel und organische Flüssigkeiten. Glaskolbenhülse mit Sicherheitsmantel. Empfohlen für Dosierungen von deuterierten NMR-Lösemitteln, verpackt in 100mL Aldrich-Sure/Seal-Flaschen.
Safety Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Konzentrierte Säuren und stark riechende Produkte (z.B. Brom). Dichtungen am Ende des Kolbens und PTFE/Glas- Auslaßventil verhindern Austreten von Dämpfen.
HF Dispenser-Modell
Kolbentyp: PTFE-besch. Glas
Anwendungen/Merkmale: Flußsäure; extra Dichtung am Ende des Kolbens, PTFE-Dosierzylinder, Ventilblock und PTFE/Saphir-Auslaßventil verhindern das Entweichen von Dämpfen aus der Flasche.
Rechtliche Hinweise
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Please could you help with a list of the solvents that the FORTUNA Optifix Solvent Bottle Dispenser is compatible with. I want to use Hexane which should be OK, and Acetonitrile that I am not so sure about??Can some solvents be used with the Basic model?
    1 answer
    1. The supplier for this product is Fortuna Graf, as mentioned on the website. According to the manufacturer, this product is suitable for acids, alkalis, and aqueous solutions.
      The manufacture also offers dispensers specifically for use with solvents, such as Hexane and ACN. See the link below to review the solvent-compatible product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/fortunaoptifixsolventbottletopdispenser1234598765
      It may be helpful to view this link which lists chemical compatibility of common laboratory materials: https://www.calpaclab.com/chemical-compatibility-charts/