Merck
DWK209050
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Synonym(e):
209050
Größe auswählen
24 EACH
CHF 195.00
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EACH
CHF 195.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 195.00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209050
Flaschendurchm. × H
91 mm × 210 mm
Kapazität
1000 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)