Merck
317667
Sigma-Aldrich
Siliconöl
viscosity 5 cSt (25 °C)
Synonym(e):
Polydimethylsiloxan
About This Item
Lineare Formel:
[-Si(CH3)2O-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
Viskosität
5 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Silikonöl ist eine durch Siloxane polymerisierte niedrigviskose Flüssigkeit mit organischen Seitenketten.
Anwendung
Niedrigviskoses Silikonöl wird zur Herstellung cellulosebasierter elektrorheologischer Partikel für medizinische Geräte verwendet. Das Diffusionsverhalten bei der Verteilung von Silikonölpolymer auf festen Oberflächen wurde untersucht. Es wird auch zur Untersuchung des Marangoni-Flusses verwendet, der durch zwei Flüssigkeitströpfchen auf einer festen Oberfläche, die der Luft ausgesetzt waren, ausgelöst wird. Zu den vielen verschiedenen Anwendungen von Silikonöl zählen Wärmetauscher, hydrophobe Glasbeschichtungen, Keramik, Textilien und Lederwaren sowie Inhaltsstoffe von Salben.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>214.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 101.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chasing drops: following escaper and pursuer drop couple system
Bahadur P, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 332(2), 455-460 null
Diffusive two-dimensional spreading of a polymer
Albrecht U, et al.
Surface Science, 283(1), 383-386 (1993)
Peter Nirmalraj et al.
Scientific reports, 8(1), 10763-10763 (2018-07-19)
Surface contamination and the formation of water bridge at the nanoscopic contact between an atomic force microscope tip and cell surface limits the maximum achievable spatial resolution on cells under ambient conditions. Structural information from fixed intestinal epithelial cell membrane
Pawlenko S
Organosilicon Chemistry null
Dielectric Analysis of Response Time in Electrorheological Fluids Developed for Medical Devices
American Journal of Analytical Chemistry, 2(2), 85-85 (2011)