Wichtige Dokumente
158984
1,3-Diacetyl-benzol
97%
Synonym(e):
1,1′-(1,3-Phenylene)bis[ethanone], 1,3-Bis(1-oxoethyl)benzene, 1-(3-Acetylphenyl)ethanone, 2,6-Diacetylbenzene, 3-Acetylacetophenone, m-Acetylacetophenone, m-Diacetylbenzene
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
crystals
bp
150-155 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28-32 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-4-3-5-10(6-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?