Merck
D65054
Sigma-Aldrich
Dichlormalonsäuredinitril
95%
About This Item
Lineare Formel:
NCCCl2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
Dichte
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)(C#N)C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)