Merck
D59003
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorbutan
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Cl)CH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4431 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
Dichte
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Cl)CCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
QBGVARBIQGHVKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1