Merck
D28000
Sigma-Aldrich
Diazald®
99%
Synonym(e):
N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)-nitrosamid, N-Methyl-N-nitroso-p-toluolsulfonamid, N-Nitroso-N-methyl-p-toluolsulfonamid, N-Nitroso-p-toluolsulfomethylamid, p-Tolylsulfomethylnitrosamid, Diazomethan-Ausgangsmaterial
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2N(CH3)NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.24
Beilstein:
2214345
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-62 °C (lit.)
SMILES String
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Nitrosylierungsmittel für Übergangsmetallkomplexe, Amine, und Carbanionen, ebenso eine Vorstufe von Diazomethan.
Lagerung und Haltbarkeit
Warnung: Diese Produkte unterliegen dem Sprengstoffgesetz und müssen gekühlt transportiert werden. Es fallen zusätzliche Transportkosten an.
Rechtliche Hinweise
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 29-29 (1993)
Organometallics, 12, 1029-1029 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1233-1233 (1993)
Journal of Chromatographic Science, 29, 8-8 (1991)
Lalit K Golani et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(17), 7856-7876 (2016-07-28)
Targeted antifolates with heteroatom replacements of the carbon vicinal to the phenyl ring in 1 by N (4), O (8), or S (9), or with N-substituted formyl (5), acetyl (6), or trifluoroacetyl (7) moieties, were synthesized and tested for selective