Merck
259810
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H15N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
232-235 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hole blocking capability of 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine as a non-transporting filler material has been investigated.
Anwendung
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine has been used as a hole-blocking material for electroluminescent devices (ELD).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Myung Shin D, et al.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)