D198609
2,5-Dinitro-phenol
97%
Synonym(e):
γ-Dinitrophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Enthält
5-25% water
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3,9H
InChIKey
UWEZBKLLMKVIPI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges