Wichtige Dokumente
D188301
3,3′-Thiodipropionsäure-dimethylester
99%
Synonym(e):
3,3′-Thiodipropansäure-dimethylester
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
S(CH2CH2CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
148 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.198 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCSCCC(=O)OC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?