D123609
5,7-Dijod-8-Hydroxychinolin
95%
Synonym(e):
5,7-Diiod-8-chinolinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
>200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChIKey
UXZFQZANDVDGMM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable