Merck
D0628
Sigma-Aldrich
5,6-Dibenzyloxyindole
≥98%
Synonym(e):
5,6-Bis(benzyloxy)indole, NSC 83220
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C(Oc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c1-3-7-17(8-4-1)15-24-21-13-19-11-12-23-20(19)14-22(21)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23H,15-16H2
InChIKey
JEUGWNYIRZKHDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for preparation of:
CB2 Cannabinoid Receptor ligands
Potent c-ABL inhibitors
A potent antioxidant agent occuring naturally in beetroot
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)