Merck
CLS806050
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim, ungraduated
capacity 50.0 mL
Synonym(e):
Corning® 8060
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 12
pack of 2
Hersteller/Markenname
Corning 806050
AD × L
28 mm × 135 mm
Kapazität
50.0 mL
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Aus Borosilikatglas; die Belastungen, die das Glas aushält, werden durch Oberflächendefekte wie Kratzer, Risse oder Absplitterungen stark vermindert, immer mit passender Hülle oder Halter benutzen.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)