Merck
CLS6980B7
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 7 in., parameter 400-750 MHz
Synonym(e):
Corning® 6980
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
case of 5 ea
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Corning 6980B-7
Parameter
300-500 MHz frequency
400-750 MHz
Länge
7 in.
Röhrchendurchm.
4.97 mm , approx.
Farbe
clear
Eignung
suitable for NMR
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)