Merck
CLS616065
Pyrex® fluted funnel, long stem
stem L 150 mm
Synonym(e):
Corning® 6160
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Corning 6160-65
Schaft L
150 mm
Oberteil ID
65 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Beaded edge. Has depressed inside flutings to decrease filtering time. 60° angle cone.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)