Merck
SLW2145/06M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 80 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2145/06M
Größe auswählen
10 EA
CHF 440.00
CHF 440.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 440.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 440.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 90 - 150 mm
Leistungsmerkmale
long stem
Hersteller/Markenname
2145/06M
SciLabware
Filterdurchm.
90—150 mm
Schaft L
150 mm
Schaft AD
8 mm
Oberteil AD
80 mm
Allgemeine Beschreibung
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)