Merck
CLS5400250
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Synonym(e):
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
joint ST/NS stopper22
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
closure type ST stopper
Verpackung
pack of 1
case of 8
Hersteller/Markenname
Corning 5400-250
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Flasks are blown in specillay designed molds, thereby insuring uniformity and proper contour. The stopper projects above the liquid seal trough to facilitate removal.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)