Merck
CLS536050
Pyrex® Micro-Saugflasche
capacity 50 mL
Synonym(e):
conical flasks, Corning® 5360
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type ground joint or rubber stopper
Verpackung
case of 18
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5360-50
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Schlaucholive in 8 mm für 25 und 50 mL Flaschen,in 10 mm für 125 mL Inhalt. (Corning® 5360)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)