Merck
CLS5139550
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
Synonym(e):
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Flaschenhalsdurchm.:
17 mm
Kapazität:
50 mL
Materialien:
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
cap
graduations
Verpackung:
case of 4 ea
pack of 4 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 4 ea
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 51395-50
Verfügbarkeit
not available in EU
Flaschenhalsdurchm.
17 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy-duty, low actinic, amber glass bottles protect light-sensitive materials. Include linerless, one-piece, autoclavable, orange PP, plug-seal caps (size GL 45) with drip-free pouring rings. Permanent, white enamel graduations and marking spots.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)