Merck
23231
Supelco
Braunglasflasche
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonym(e):
BRAUNGLASFLASCHE 240ML, MIT SCHRAUBDECKEL UND SEPTUM, 12 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top bottle
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
61 mm × 143 mm
Septumdurchm. × Gesamtdicke × PTFE-Stärke
22 mm × 100 mil × 1 mil
Volumen
240 mL
Fitting
thread for 24-400
Allgemeine Beschreibung
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Shahidi, Fereidoon
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)