CLS360603LM
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 3,000 mL, porosity 10-15 μm
Synonym(e):
Corning® 36060
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 36060-3LM
Kapazität
3,000 mL
Scheibendurchm.
152 mm
Porengröße
10-15 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)