CLS360602F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 2 mL
Synonym(e):
Corning® 36060
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 3606-02F
Höhe
70 mm
Kapazität
2 mL
Scheibendurchm.
10 mm
Porengröße
4-5.5 μm pore size
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)