Wichtige Dokumente
CF0018
Pyrazolyltetrafluorobromoethane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Anwendung
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.