Merck
C89005
Sigma-Aldrich
N-Cyanoacetylurethan
98%
Synonym(e):
Ethyl cyanoacetylcarbamat
Größe auswählen
25 G
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 184.00
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CONHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
167-169 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)NC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-11-6(10)8-5(9)3-4-7/h2-3H2,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
HSOGVWWWGVFXGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)