Merck
C79719
Sigma-Aldrich
Choliniodid
98%
Synonym(e):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H14INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
SMILES String
[I-].C[N+](C)(C)CCO
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable