Merck
C59602
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-nitro-benzoesäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.56
Beilstein:
1912836
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1