Wichtige Dokumente
C58215
4-Chlor-3-Nitroanilin
97%
Synonym(e):
4-Amino-1-chlor-2-nitro-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
99-101 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
InChIKey
FOHHWGVAOVDVLP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?