Merck
C5272
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-Benzamido-5-Methylbenzoldiazoniumchlorid Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
About This Item
Lineare Formel:
C14H11Cl2N3O · 1/2ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc([N+]#N)c(Cl)cc1NC(=O)c2ccccc2.Cc3cc([N+]#N)c(Cl)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C14H10ClN3O.4ClH.Zn/c2*1-9-7-13(18-16)11(15)8-12(9)17-14(19)10-5-3-2-4-6-10;;;;;/h2*2-8H,1H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChIKey
IVOFXIDUIYHLQW-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Isomer of Fast Red Violet LB Salt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)