Merck
C5009
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-oxo-2-cyclohexencarbonsäure-ethylester
90%, technical grade
Synonym(e):
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on-4-carbonsäure-ethylester, Hagemanns Ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
Beilstein:
1371741
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
268-272 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)C1CCC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
VLTANIMRIRCCOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)