Wichtige Dokumente
C49607
4-Chlormercuri-benzoesäure
Synonym(e):
4-(Chlormercuri)benzoesäure, ‘4-(Hydroxymercuri)-benzoesäure’
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClHgC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.16
Beilstein:
3662892
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cysteine active site modifier
mp (Schmelzpunkt)
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?