Merck
C48805
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-methylchinolin
99%
Synonym(e):
2-Chlor-lepidin, 2-Chlor-4-methyl-chinolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.63
Beilstein:
118333
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
296 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
InChIKey
PFEIMKNQOIFKSW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)