Merck
C112437
Sigma-Aldrich
Cyclopentanon-oxim
97%
About This Item
Lineare Formel:
C5H8(=NOH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-55 °C (lit.)
SMILES String
O\N=C1/CCCC1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)