Merck
C109002
Sigma-Aldrich
Cyclononanon
95%
About This Item
Lineare Formel:
C9H16(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.22
Beilstein:
1280879
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
InChIKey
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)