Merck
690422
Sigma-Aldrich
2-Brom-cyclohexanon
≥90% (GC)
Größe auswählen
1 G
CHF 165.00
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 165.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.04
Beilstein:
1071730
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 165.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.512
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChIKey
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)