BR781323
BRAND® Streifen mit 8 PCR-Röhrchen
green, without caps
Synonym(e):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Größe auswählen
CHF 99.50
Größe auswählen
About This Item
CHF 99.50
Empfohlene Produkte
Materialien
green
polypropylene tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
thin-walled
without caps
Verpackung
pack of 125 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781323
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Arbeitsvolumen
0.2 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)