Merck
BR759128
BRAND® UV-Küvetten
macro
, volume 2.5 mL, pack of 500
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
NB.43
Materialien
plastic
plastic
Leistungsmerkmale
four clear sided
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
BRAND 759128
Parameter
≥230 nm spectral range
220-900 nm spectral range
220-900 nm spectral range
Kammerkapazität
2.5-4.5
Weglänge
10 mm
10 mm
Volumen
2.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Speziell für die photometrische Bestimmung von Proteinen, ssDNA, RNA und Oligonukleotiden im UV-Bereich konzipiert. Einsetzbar ab 220 nm. Ideal für Messungen bei 260 nm, 280 nm und im sichtbaren Bereich geeignet. Standard 10 mm Lichtweg. Schon 70 μL Probenvolumen ist ausreichend. Zwei Zentrumshöhen sind erhältlich. Ohne Adapter passend für die meisten Photometer.
Cuvette, four clear sided, macro, PS or UV-transparent, assorted by one cavity number, minimum filling volume 2,5 ml.
Suitable for fluorescence spectroscopy. The UV-transparent cuvette can be used from a wavelength of 230 nm and shows no autofluorescence.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Clear, clean optical path
  • Manufactured under controlled room conditions and packaged fully automatically, without human contact
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure lowest variation of extinction coefficient
  • The UV-transparent cuvettes replace sensitive and expensive glass or quartz cuvettes in many areas
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)