Merck
Z150428
Keck® Verbindungsklemme
standard taper, yellow, joint size 14
Größe auswählen
12 EA
CHF 92.80
CHF 92.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 92.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 92.80
Check Cart for Availability
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Farbkodiert, Delrin® Kunststoff-Schliffklemmen - zerkratzen kein Glas und korrodieren nicht. Einsetzbar bis 150°C. Resistent gegen Laugen und verdünnte Säuren; nicht resistent gegen Halogene und konzentrierte Säuren.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)