BR36981
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 250 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Größe auswählen
CHF 66.40
Größe auswählen
About This Item
CHF 66.40
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
Verbindung
joint: ST/NS neck14/23
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND 36981
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)