BR27010
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
5 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Synonym(e):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
Größe auswählen
CHF 65.30
Größe auswählen
About This Item
CHF 65.30
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glass
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 27010
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Kapazität
5.0 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)