Merck
BR137634
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 10 mm × 25 mm
Synonym(e):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Größe auswählen
10 EA
CHF 79.30
CHF 79.30
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 79.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122401
NACRES:
NB.72
CHF 79.30
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Materialien
PTFE-coated
crosshead
Hersteller/Markenname
BRAND 137634
H × Durchm.
10 mm × 25 mm
Länge
25 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)