Merck
Z189898
Sigma-Aldrich
Spinplus® Magnetrührstäbchen
size 1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 EA
CHF 19.80
CHF 19.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 19.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 19.80
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
cross PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37144-0112
Länge
38.1 mm
Durchmesser
15.8 mm
Größe
1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Allgemeine Beschreibung
Kreuzförmig, erzeugen starke, stabile, trichterförmige Wirbel.
Rechtliche Hinweise
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)