Merck
Z671703
Rare earth extra power stir bar set, Cylindrical
14 stir bars total
Größe auswählen
1 EA
CHF 87.80
CHF 87.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 87.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 87.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
PTFE-coated
cylindrical
Verpackung
pack of 14 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 001.3036.RE
Allgemeine Beschreibung
set contents:-
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)