Merck
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
Synonym(e):
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silica (glass)
Verpackung
pkg of 200 g
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1131-10
Bead-Durchm.
1 mm
Kompatibilität
BeadBug and BeadBlaster
Allgemeine Beschreibung
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Anwendung
Bead homogenization
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)