BAH189210000
Scienceware® vial, bottle, and tube rack
Holds 12 x 33 mm tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 33 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18921-0000
L × B × H
26.7 cm × 10.2 cm × 5.3 cm
Größe
267x102x53 mm
Allgemeine Beschreibung
- 12 wells; 4 with open fronts for complete viewing of contents
- 33mm diameter wells
- Stable, heavy duty polypropylene construction
- Heat and chemical resistant; autoclavable at 121°C (250°F)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)