Merck
BAH182140000
SP Bel-Art® Plastic Spring Style Tubing Clamps
for tubing o.d., up to 5/32 in. (12 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
for tubing o.d. up to 5/32 in. (12 mm)
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18214-0000
Allgemeine Beschreibung
Perfect for all flexible tubing, this positive-action, self-closing tube clamp opens by squeezing the handles together.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Chemical and stain-resistant
  • Made of Acetal plastic and stainless steel
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)