Dokumente
04-1571-I
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-2), Klon 3E10 (Ratte, monoklonal).
culture supernatant, clone 3E10, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2)
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
RPB1 (RNA-Polymerase II, Untereinheit B1) ist die katalytische Komponente von RNA-Polymerase II, die mRNA und nichtkodierende RNA synthetisiert. Bei der Transkription wird die Elongation durch den Phosphorylierungsstatus der C-terminalen Domäne (CTD) von RPB1 beeinflusst, die als Montageplattform für Faktoren zur Regulierung von Transkriptionseinleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung dient. Phosphorylierung tritt hauptsächlich an den Resten ′Ser-2′ und ′Ser-5′ der Tandem-7-Rest-Repeats an der C-terminalen Domäne (CTD) auf, wodurch Pol II aktiviert wird. Diese Phosphorylierung kann auch an ′Ser-7′ des Heptapeptid-Repeats auftreten. Dieser Antikörper erkennt den ′Ser-2′-CTD-Rest von RPB1.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II, die an Ser2 der C-terminalen Domäne (CTD) phosphoryliert ist.
Es wurde gezeigt, dass er mit humanem RBP1 reagiert, Ni et al., 2011. Transkription 2:5, 237-242
Immunogen
Epitop: Phosphoryliertes Ser2 an der C-terminalen Domäne (CTD)
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das der humanen Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II entspricht, die an Ser2 der C-terminalen Domäne (CTD) phosphoryliert ist.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentativen Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um eine Immunpräzipitation von Untereinheit B1 der RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-5) in ChIP durchzuführen (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780–1782.).
Es wurde gezeigt, dass er mit humanem RBP1 reagiert, Ni et al., 2011. Transkription 2:5, 237-242
Anti-RNA-Polymerase II-Untereinheit B1 (Phospho-CTD Ser-2), Klon 3E1 (Ratte, monoklonal) ist ein hochspezifischer monoklonaler Antikörper der Ratte, der auf RNA-Polymerase abzielt und mit Western Blot geprüft wurde.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandeltem und mit Lambda-Phosphatase behandeltem NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2000-Verdünnung dieses Antikörpers wies die Untereinheit B1 von RNA-Polymerase II (Phospho-CTD Ser-2) in unbehandeltem NIH/3T3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa gemessen
Verlinkung
Ersetzt: 04-1571
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigter monoklonaler Ratten-IgG1κ-Gewebekulturüberstand mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Unbehandeltes und mit Lambda-Phosphatase behandeltes NIH/3T3-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melanie M Frigault et al.
Cancer research communications, 3(11), 2268-2279 (2023-10-26)
Double-hit diffuse large B-cell lymphoma (DH-DLBCL) is an aggressive, and often refractory, type of B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) characterized by rearrangements in MYC and BCL2. Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) regulates transcriptional elongation and activation of transcription factors, including MYC, making
Zhaoqing Zheng et al.
eLife, 6 (2017-06-09)
MECP2 mutations underlying Rett syndrome cause widespread misregulation of gene expression. Functions for MeCP2 other than transcriptional are not well understood. In an ex vivo brain preparation from the pond turtle Trachemys scripta elegans, an intraexonic splicing event in the
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits