Merck
B83509
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzylbromid
96%
Synonym(e):
α-Brom-m-xylol
Größe auswählen
5 G
CHF 43.40
CHF 43.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 43.40
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 43.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
bp
185 °C/340 mmHg (lit.)
Dichte
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)