Merck
ALD00442
Sigma-Aldrich
Sodium butane-1-sulfinate
Größe auswählen
500 MG
CHF 262.00
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 262.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H9NaO2S
Molekulargewicht:
144.17
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 262.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
250 °C
SMILES String
CCCCS(O[Na])=O
Anwendung
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)