Merck
B72604
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-Methylnaphthalin
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C10H6Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.651 (lit.)
bp
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
InChIKey
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)